Documenti fondamentali
ENA313839375
Enamine
3-(2,3,5-trimethylphenoxy)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
Punto di fusione
128-130
Iupac Name
3-(2,3,5-trimethylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-8-6-9(2)10(3)11(7-8)15-5-4-12(13)14/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI
IYKHBSNWWZFYFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72047
Melting Point
128-130
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72047
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)