Documenti fondamentali
ENA313839165
Enamine
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-7-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.23
Numero MDL:
Punto di fusione
29-30
Iupac Name
2-methyl-5,6-dihydro-1,3-benzothiazol-7(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H9NOS/c1-5-9-6-3-2-4-7(10)8(6)11-5/h2-4H2,1H3
InChI
QFTUPSZZEJQOJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72694
Melting Point
29-30
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72694
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)