Documenti fondamentali
ENA313839111
Enamine
ethyl[(quinolin-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.18
Numero MDL:
Iupac Name
N-(2-quinolinylmethyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14N2.2ClH/c1-2-13-9-11-8-7-10-5-3-4-6-12(10)14-11;;/h3-8,13H,2,9H2,1H3;2*1H
InChI
WVRQHGBEECYHHW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73610
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73610
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)