Documenti fondamentali
ENA311761128
Enamine
1-[4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)phenyl]ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.28
Numero MDL:
Punto di fusione
125-127
Iupac Name
1-[4-(4-hydroxy-1-piperidinyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14-8-6-13(16)7-9-14/h2-5,13,16H,6-9H2,1H3
InChI
QIRDRCRLHRQMQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71553
Melting Point
125-127
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71553
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)