Documenti fondamentali
ENA311760755
Enamine
N-(piperidin-4-yl)oxane-4-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.29
Numero MDL:
Iupac Name
N-(4-piperidinyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c14-11(9-3-7-15-8-4-9)13-10-1-5-12-6-2-10/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14)
InChI
NMZCRJQUVDJFNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72366
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72366
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)