Documenti fondamentali
ENA311760377
Enamine
1-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)cyclopentan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)cyclopentylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H17N3.2ClH/c15-14(8-4-5-9-14)13-16-10-12(17-13)11-6-2-1-3-7-11;;/h1-3,6-7,10H,4-5,8-9,15H2,(H,16,17);2*1H
InChI
RNDLSZRDASTKBZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72464
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72464
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)