Documenti fondamentali
ENA311760325
Enamine
[(4-chlorophenyl)methyl][2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.68
Numero MDL:
Punto di fusione
237-240
Iupac Name
N-(4-chlorobenzyl)-2-(1-pyrrolidinyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19ClN2.2ClH/c14-13-5-3-12(4-6-13)11-15-7-10-16-8-1-2-9-16;;/h3-6,15H,1-2,7-11H2;2*1H
InChI
ZQIYFXWOMKTQCJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72041
Melting Point
237-240
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72041
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)