Documenti fondamentali
ENA311759638
Enamine
1-(5-methoxy-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.26
Numero MDL:
Iupac Name
1-(5-methoxy-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-7-10-6-9(14-3)4-5-11(10)15-12(7)8(2)13/h4-6,8H,13H2,1-3H3
InChI
VZBUUIHOYJYDAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70706
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70706
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)