Documenti fondamentali
ENA311759605
Enamine
4-(cyclohexylamino)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-(cyclohexylamino)phenol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h6-10,13-14H,1-5H2
InChI
ZWNKVPHOSQGNRP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)