Documenti fondamentali
ENA311759089
Enamine
methyl 3-amino-2-[(2-fluorophenyl)methyl]propanoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.7
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-2-(2-fluorobenzyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2.ClH/c1-15-11(14)9(7-13)6-8-4-2-3-5-10(8)12;/h2-5,9H,6-7,13H2,1H3;1H
InChI
KMBRSKMVRCXADR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70646
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70646
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)