Documenti fondamentali
ENA308584772
Enamine
2-[(2,4-dichlorophenyl)amino]propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.08
Numero MDL:
Punto di fusione
148-149
Iupac Name
2-(2,4-dichloroanilino)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-5(9(13)14)12-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5,12H,1H3,(H,13,14)
InChI
JNLZQDCKJDMRPL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69623
Melting Point
148-149
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69623
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)