Documenti fondamentali
ENA308584440
Enamine
3-(4-amino-3-methylphenoxy)propanamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.69
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-amino-3-methylphenoxy)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.ClH/c1-7-6-8(2-3-9(7)11)14-5-4-10(12)13;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3,(H2,12,13);1H
InChI
NDNFLKNBQQKUKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69663
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69663
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)