Documenti fondamentali
ENA308584080
Enamine
3-methoxypropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.63
Numero MDL:
Iupac Name
3-methoxy-1-propanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H9ClO3S/c1-8-3-2-4-9(5,6)7/h2-4H2,1H3
InChI
QERBKLODENVLBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68942
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68942
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)