Documenti fondamentali
ENA308583877
Enamine
4-(pyrimidin-2-yl)piperazine-1-carbothioamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.3
Numero MDL:
Punto di fusione
178-179
Iupac Name
4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C9H13N5S/c10-8(15)13-4-6-14(7-5-13)9-11-2-1-3-12-9/h1-3H,4-7H2,(H2,10,15)
InChI
JFQQCLFERGTRQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68664
Melting Point
178-179
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68664
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)