Documenti fondamentali
ENA300791965
Enamine
3-[(6-chloropyrazin-2-yl)oxy]propan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.61
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(6-chloro-2-pyrazinyl)oxy]-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O2/c8-6-4-9-5-7(10-6)12-3-1-2-11/h4-5,11H,1-3H2
InChI
RVFUQQKHBUNKGL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67192
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67192
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)