Documenti fondamentali
ENA300791951
Enamine
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-12-7-6-11-8-9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,11H,6-8H2,1H3
InChI
QEHRLRCOYMVAFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67553
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67553
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)