Documenti fondamentali
ENA296275556
Enamine
2-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
Numero MDL:
Iupac Name
(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c14-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)13(11)8-12(15)16/h1-2,4,6H,3,5,7-8H2,(H,15,16)
InChI
SSZGBLVNQOUFFH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65976
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65976
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)