Documenti fondamentali
ENA296275046
Enamine
2,4-dichloro-1-(1-isothiocyanatoethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.13
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-1-(1-isothiocyanatoethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H7Cl2NS/c1-6(12-5-13)8-3-2-7(10)4-9(8)11/h2-4,6H,1H3
InChI
MLWHKYLIKPGDMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65066
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65066
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)