Documenti fondamentali
ENA296274863
Enamine
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.71
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O3/c1-2-18-12(17)8-7-11-15-16-13(19-11)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI
VFCLZKCTZSQYSJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65273
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65273
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)