Documenti fondamentali
ENA295068500
Enamine
methyl 3-[(2-ethoxyethyl)amino]-2-methylpropanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.25
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-[(2-ethoxyethyl)amino]-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C9H19NO3/c1-4-13-6-5-10-7-8(2)9(11)12-3/h8,10H,4-7H2,1-3H3
InChI
OQRHCRWPOTXMJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64001
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64001
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)