Documenti fondamentali
ENA295068102
Enamine
1-tert-butyl-4,6-dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.11
Numero MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl-4,6-dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10Cl2N4/c1-9(2,3)15-7-5(4-12-15)6(10)13-8(11)14-7/h4H,1-3H3
InChI
KQMSQBIJCSGTAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61102
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61102
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)