Documenti fondamentali
ENA292596608
Enamine
tert-butyl 2-(methylamino)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.2
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (methylamino)acetate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4/h8H,5H2,1-4H3
InChI
MYKMOIQAHCMLIR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62402
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62402
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)