Documenti fondamentali
ENA292596584
Enamine
N-(propan-2-yl)piperidin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero MDL:
Iupac Name
N-isopropyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-7(2)10-8-4-3-5-9-6-8/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI
XAXUUHPCEVNZFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61495
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)