Documenti fondamentali
ENA292595999
Enamine
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.76
Numero MDL:
Iupac Name
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)benzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H15N3.ClH/c16-15(17)12-5-7-13(8-6-12)18-10-9-11-3-1-2-4-14(11)18;/h1-8H,9-10H2,(H3,16,17);1H
InChI
ABINXTOECHWQJO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61771
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61771
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)