Documenti fondamentali
ENA292595925
Enamine
2-chloro-N-{3-[(pyridin-2-ylsulfanyl)methyl]phenyl}propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.82
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-{3-[(2-pyridinylsulfanyl)methyl]phenyl}propanamide
Inchi Code
1S/C15H15ClN2OS/c1-11(16)15(19)18-13-6-4-5-12(9-13)10-20-14-7-2-3-8-17-14/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,18,19)
InChI
FFNUPVVYLPSZCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60869
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60869
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)