Documenti fondamentali
ENA282548456
Enamine
4-hydroxycyclohexane-1-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Numero MDL:
Iupac Name
4-hydroxycyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h5-6,9H,1-4H2,(H2,8,10)
InChI
UCUHQXIAXJMZRI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60232
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60232
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)