ENA282548320
Enamine
2-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
About This Item
Punto di fusione
50-52
Iupac Name
(6-fluoro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7FN2/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8/h1-2,5-6,13H,3H2
InChI
PLNHDPOPGAMJAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60018
Melting Point
50-52
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60018
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)