ENA282548008
Enamine
2-(decahydroquinolin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-octahydro-1(2H)-quinolinylethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c12-7-9-13-8-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;;/h10-11H,1-9,12H2;2*1H
InChI
NMSSHLZZVUCCAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61126
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61126
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)