Documenti fondamentali
ENA258389435
Enamine
1-(4-methoxyphenyl)cyclopentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.73
Numero MDL:
Punto di fusione
248-250
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)cyclopentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-14-11-6-4-10(5-7-11)12(13)8-2-3-9-12;/h4-7H,2-3,8-9,13H2,1H3;1H
InChI
NFINDQKJMNKQEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59965
Melting Point
248-250
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59965
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)