Documenti fondamentali
ENA250698999
Enamine
1-(3-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.26
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-3-9-10-6-4-5-7-11(10)14-12(9)8(2)13/h4-8H,3,13H2,1-2H3
InChI
LMMKSIKDRVVLKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51328
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51328