Documenti fondamentali
ENA250698753
Enamine
3-[(4-hydroxypiperidin-1-yl)sulfonyl]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.35
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(4-hydroxy-1-piperidinyl)sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO5S2/c12-7-1-4-11(5-2-7)18(15,16)8-3-6-17-9(8)10(13)14/h3,6-7,12H,1-2,4-5H2,(H,13,14)
InChI
KNGWFBSRXWIMHH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57230
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57230
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)