ENA250698448
Enamine
2-chloro-1-(1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
2-chloro-1-(1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c11-4-10(12)7-1-2-8-5-13-6-9(8)3-7/h1-3H,4-6H2
InChI
RNJNKVQHQANMQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59199
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59199
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)