Documenti fondamentali
ENA249414853
Enamine
N-(5-nitro-2-propoxyphenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
Numero MDL:
Iupac Name
N-(5-nitro-2-propoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O4/c1-3-6-17-11-5-4-9(13(15)16)7-10(11)12-8(2)14/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI
OPTZOXDYEFIPJZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18649
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18649
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)