ENA249152360
Enamine
2-(3,5,7-trimethyladamantan-1-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.35
Punto di fusione
138-139
Iupac Name
(3,5,7-trimethyl-1-adamantyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H24O2/c1-12-5-13(2)7-14(3,6-12)10-15(8-12,9-13)4-11(16)17/h4-10H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
HBLNEFWHHZHWCJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54551
Melting Point
138-139
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54551
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)