Documenti fondamentali
ENA245487838
Enamine
4-amino-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.31
Numero MDL:
Punto di fusione
159-160
Iupac Name
4-amino-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide
Inchi Code
1S/C13H19N3O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10,14H2,(H,15,17)
InChI
OBTQKZSCIDELLN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55908
Melting Point
159-160
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55908
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)