Documenti fondamentali
ENA245487758
Enamine
N-[3-(aminomethyl)phenyl]-3-methylbutanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.29
Numero MDL:
Iupac Name
N-[3-(aminomethyl)phenyl]-3-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-9(2)6-12(15)14-11-5-3-4-10(7-11)8-13/h3-5,7,9H,6,8,13H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI
FBQAWKBZUZETAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55795
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55795
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)