Documenti fondamentali
ENA245486631
Enamine
2-amino-1-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.71
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3,4-dihydro-1(2H)-quinolinyl)-2-oxoethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O.ClH/c12-8-11(14)13-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)13;/h1-2,4,6H,3,5,7-8,12H2;1H
InChI
YXJBLKIHOOIOFN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54334
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54334
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)