Documenti fondamentali
ENA245486448
Enamine
3-amino-N-(6-methylpyridin-2-yl)propanamide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.14
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-N-(6-methyl-2-pyridinyl)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O.2ClH/c1-7-3-2-4-8(11-7)12-9(13)5-6-10;;/h2-4H,5-6,10H2,1H3,(H,11,12,13);2*1H
InChI
YKWQLDJCCKXYDL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54057
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54057
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)