Documenti fondamentali
ENA245486402
Enamine
2-[3-(4-carbamoylphenyl)prop-2-enamido]-3-methylbutanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.32
Iupac Name
N-{(2E)-3-[4-(aminocarbonyl)phenyl]-2-propenoyl}valine
Inchi Code
1S/C15H18N2O4/c1-9(2)13(15(20)21)17-12(18)8-5-10-3-6-11(7-4-10)14(16)19/h3-9,13H,1-2H3,(H2,16,19)(H,17,18)(H,20,21)/b8-5+
InChI
CSNRDCBOHOPWEQ-VMPITWQZSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54000
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54000
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)