Documenti fondamentali
ENA245486040
Enamine
3-[(oxolan-2-yl)methoxy]propanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c9-4-2-5-10-7-8-3-1-6-11-8/h8H,1-3,5-7H2
InChI
SXCCMCCJGSXUML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53638
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53638
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)