Documenti fondamentali
ENA245485249
Enamine
1-(2-methoxyethyl)piperidin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxyethyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-11-7-6-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-7H2,1H3
InChI
TZBGCFOBLIWBSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42160
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42160
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)