Documenti fondamentali
ENA238713105
Enamine
ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.64
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h3-5H,2,11H2,1H3
InChI
OCMMZRKNONEJAO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51816
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51816
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)