Documenti fondamentali
ENA238713023
Enamine
5-hydrazinyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.13
Numero MDL:
Punto di fusione
163-165
Iupac Name
5-hydrazino-2-methyl-1,3-oxazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H6N4O/c1-3-8-4(2-6)5(9-7)10-3/h9H,7H2,1H3
InChI
KTYJFUFFTAJDKX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51680
Melting Point
163-165
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51680