Documenti fondamentali
ENA238712994
Enamine
(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.18
Numero MDL:
Iupac Name
(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-6-2-5(3-7)8-4/h2,7H,3H2,1H3
InChI
UGNOVENEUBRGNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51639
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51639
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)