ENA238712853
Enamine
3-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-{[(cyclopropylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10(15)7-2-1-3-9(6-7)13-11(16)12-8-4-5-8/h1-3,6,8H,4-5H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)
InChI
GSWYSHNMCULROB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51363
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)