ENA238712734
Enamine
4-methylpiperidine-1-carbothioamide
About This Item
Iupac Name
4-methyl-1-piperidinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H14N2S/c1-6-2-4-9(5-3-6)7(8)10/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,10)
InChI
NKZTZMGHVVUYMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51134
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51134
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)