ENA238712729
Enamine
6-hydrazinyl-7H-purine
About This Item
Punto di fusione
244-246
Iupac Name
(6E)-1,7-dihydro-6H-purin-6-one hydrazone
Inchi Code
1S/C5H6N6/c6-11-5-3-4(8-1-7-3)9-2-10-5/h1-2H,6H2,(H2,7,8,9,10,11)
InChI
IUEISQYNCXVHTJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51129
Melting Point
244-246
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51129
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)