ENA238712137
Enamine
N-(3-amino-2-methylphenyl)benzamide
About This Item
Iupac Name
N-(3-amino-2-methylphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H14N2O/c1-10-12(15)8-5-9-13(10)16-14(17)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)
InChI
UPBIVMVNDOALIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50168
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50168
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)