Documenti fondamentali
ENA238711993
Enamine
N-phenylpiperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.18
Numero MDL:
Iupac Name
N-phenyl-N-(4-piperidinyl)amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-2-4-10(5-3-1)13-11-6-8-12-9-7-11;;/h1-5,11-13H,6-9H2;2*1H
InChI
CNUNDCRNMZQPFD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49967
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49967
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)