Documenti fondamentali
ENA238711975
Enamine
3-(2-bromoethoxy)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.07
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-bromoethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-4-5-12-9-3-1-2-8(6-9)7-11/h1-3,6H,4-5H2
InChI
OQAYBNVLPKSUPI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49937
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49937
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)